Biphenyl-3-sulphonyl chloride

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-(Chlorosulphonyl)biphenyl, 3-Phenylbenzenesulphonyl chloride

OR12582-100MG
APOSOR12582-100MGEA 26.1 EUR
APOSOR12582-100MG
Biphenyl-3-sulphonyl chloride
Biphenyl-3-sulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₉ClO₂S
Schmelzpunkt: 46…47 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631880
CAS-Nummer: 65685-01-0
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR