2-Methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3,4'-bipyridine-5-carboxamide 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR12587-250MG
APOSOR12587-250MGEA
144
EUR
APOSOR12587-250MG
2-Methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3,4'-bipyridine-5-carboxamide 98+%
2-Methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3,4'-bipyridine-5-carboxamide
Formel:
C₁₂H₁₁N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800601 CAS-Nummer: 80047-24-1 |