4-Nitro-o-toluonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-4-nitrobenzonitril, 2-Methyl-4-nitrobenzoesäurenitril
OR12589-25G
APOSOR12589-25GEA 221 EUR
APOSOR12589-25G
4-Nitro-o-toluonitril 98%
4-Nitro-o-toluonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095378
CAS-Nummer: 89001-53-6