4-(2-Chlorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12600-1G
APOSOR12600-1GEA 393 EUR
APOSOR12600-1G
4-(2-Chlorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
4-(2-Chlorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
Formel: C₁₁H₁₅Cl₂NO
Molecular Weight: 248,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684107
CAS-Nummer: 849107-20-6