4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Formyl-4-methylthiophene, 4-Methylthiophene-2-carbaldehyde

OR12602-250MG
APOSOR12602-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR12602-250MG
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₆H₆OS
Molecular Weight: 126,17 g/mol
Siedepunkt: 41…44 °C/2mmHg
Dichte: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00159561
CAS-Nummer: 6030-36-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR