(4-(4-Chlorophenoxy)phenyl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12608-100MG
APOSOR12608-100MGEA
23.2
EUR
APOSOR12608-100MG
(4-(4-Chlorophenoxy)phenyl)methanamine hydrochloride
(4-(4-Chlorophenoxy)phenyl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₃Cl₂NO Molecular Weight: 270,1544 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02089410 CAS-Nummer: 262862-71-5 |