Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate

OR12636-5G
APOSOR12636-5GEA 63.8 EUR
APOSOR12636-5G
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 207.0142 g/mol
Siedepunkt: 141…143 °C/23mmHg
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09910342
CAS-Nummer: 3177-20-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR