4-(Aminomethyl)-4'-methylbiphenyl hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(4-Methylphenyl)benzylamine hydrochloride, (4'-Methylbiphenyl-4-yl)methylamine hydrochloride
OR12637-100MG
APOSOR12637-100MGEA
94.4
EUR
APOSOR12637-100MG
4-(Aminomethyl)-4'-methylbiphenyl hydrochloride
4-(Aminomethyl)-4'-methylbiphenyl hydrochloride
Formel:
C₁₄H₁₅N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02089428 CAS-Nummer: 1173246-91-7 |