5-Acetylisoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 5-acetylisoxazole-3-carboxylate
OR1264-1G
APOSOR1264-1GEA
161
EUR
APOSOR1264-1G
5-Acetylisoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester
5-Acetylisoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel:
C₈H₉NO₄ Molecular Weight: 183,17 g/mol Schmelzpunkt: 64…66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085046 CAS-Nummer: 104776-70-7 |