4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12640-1G
OR12640-250MG
OR12640-50MG
APOSOR12640-1GEA
0
EUR
APOSOR12640-1G
APOSOR12640-250MG
APOSOR12640-50MG
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₂ClN·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02089431 CAS-Nummer: 518357-42-1 |