2-Thia-6-azaspiro[3.4]octane 2,2-dioxide hemioxalate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Thia-6-azaspiro[3.4]octane 2,2-dioxide ethane-1,2-dioate
OR12645-100MG
APOSOR12645-100MGEA
580
EUR
APOSOR12645-100MG
2-Thia-6-azaspiro[3.4]octane 2,2-dioxide hemioxalate
2-Thia-6-azaspiro[3.4]octane 2,2-dioxide hemioxalate
Formel:
2C₆H₁₁NO₂S·C₂H₂O₄ Molecular Weight: 412,479 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28384160 CAS-Nummer: 1923267-41-7 |