4-(4-Pyridyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Pyridin-4-yl)benzaldehyde
OR12650-250MG
APOSOR12650-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR12650-250MG
4-(4-Pyridyl)benzaldehyd 98%
4-(4-Pyridyl)benzaldehyd
Formel:
C₁₂H₉NO Molecular Weight: 183,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684110 CAS-Nummer: 99163-12-9 |