3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12654-1G
APOSOR12654-1GEA 30.6 EUR
APOSOR12654-1G
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₈Cl₂O
Molecular Weight: 251,11 g/mol
Schmelzpunkt: 95…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03002047
CAS-Nummer: 50670-78-5