2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12694-250MG
OR12694-1G
APOSOR12694-250MGEA
509
EUR
APOSOR12694-250MG
APOSOR12694-1G
2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride 95%
2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₈N₂·2ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08445576 CAS-Nummer: 31788-96-2 |