3,5-Dimethyl-4-isoxazolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR1270-5G
APOSOR1270-5GEA 36.4 EUR
APOSOR1270-5G
3,5-Dimethyl-4-isoxazolsulfonylchlorid 98%
3,5-Dimethyl-4-isoxazolsulfonylchlorid
Formel: C₅H₆ClNO₃S
Molecular Weight: 195,62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052554
CAS-Nummer: 80466-79-1
UN: 1759
ADR: 8,III