2-(2-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)ethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[2-Amino-1-(morpholin-4-yl)ethyl]-2-chlorobenzene, 4-[2-Amino-1-(2-chlorophenyl)ethyl]morpholine
OR12703-1G
APOSOR12703-1GEA
299
EUR
APOSOR12703-1G
2-(2-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)ethylamine 95%
2-(2-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)ethylamine
Formel:
C₁₂H₁₇ClN₂O Molecular Weight: 240,729 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631948 CAS-Nummer: 866782-01-6 |