[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl](4-methylphenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl](carboxy)methyl}toluene, 4-[Carboxy(4-methylphenyl)methyl]piperazine, N1-BOC protected
OR12724-100MG
APOSOR12724-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR12724-100MG
[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl](4-methylphenyl)acetic acid
[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl](4-methylphenyl)acetic acid
Formel: C₁₈H₂₆N₂O₄
Molecular Weight: 334,41 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862501
CAS-Nummer: 885274-11-3