2-(4-Methoxyphenyl)-2-phenylethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12743-50MG
APOSOR12743-50MGEA
58
EUR
APOSOR12743-50MG
2-(4-Methoxyphenyl)-2-phenylethylamine hydrochloride
2-(4-Methoxyphenyl)-2-phenylethylamine hydrochloride
Formel:
C₁₅H₁₇NO·ClH Molecular Weight: 263,763 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02089461 CAS-Nummer: 21998-49-2 |