2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12744-50MG
APOSOR12744-50MGEA
58
EUR
APOSOR12744-50MG
2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylethylamine hydrochloride
2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylethylamine hydrochloride
Formel:
C₁₄H₁₄ClN·ClH Molecular Weight: 268,182 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02089402 CAS-Nummer: 21998-50-5 |