4-(Imidazo[1,2-a]pyrazin-2-yl)-1,2,5-oxadiazol-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-4-(imidazo[1,2-a]pyrazin-2-yl)-1,2,5-oxadiazole
OR12765-250MG
APOSOR12765-250MGEA
171
EUR
APOSOR12765-250MG
4-(Imidazo[1,2-a]pyrazin-2-yl)-1,2,5-oxadiazol-3-amine 97%
4-(Imidazo[1,2-a]pyrazin-2-yl)-1,2,5-oxadiazol-3-amine
Formel:
C₈H₆N₆O Molecular Weight: 202,1700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11035755 CAS-Nummer: 1031927-02-2 |