Methyl 2-bromo-5-cyanobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-3-(methoxycarbonyl)benzonitrile
OR12768-250MG
APOSOR12768-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR12768-250MG
Methyl 2-bromo-5-cyanobenzoate
Methyl 2-bromo-5-cyanobenzoate
Formel:
C₉H₆BrNO₂ Molecular Weight: 240,053 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11035757 CAS-Nummer: 1031927-03-3 |