N,O-Dimethylhydroxylamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12778-100G
OR12778-1KG
APOSOR12778-100GEA
0
EUR
APOSOR12778-100G
APOSOR12778-1KG
N,O-Dimethylhydroxylamin Hydrochlorid 98%
N,O-Dimethylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel:
C₂H₈ClNO Schmelzpunkt: 112…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012485 CAS-Nummer: 6638-79-5 EINECS: 229-642-1 |