2-Phenylmorpholine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12786-1G OR12786-5G OR12786-10G
APOSOR12786-1GEA 0 EUR
APOSOR12786-1G APOSOR12786-5G APOSOR12786-10G
2-Phenylmorpholine hydrochloride
2-Phenylmorpholine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃NO·ClH
Schmelzpunkt: 148…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03869024
CAS-Nummer: 23972-42-1