3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-5-bromo-2-hydroxypyridine
OR12788-25G
APOSOR12788-25GEA
219
EUR
APOSOR12788-25G
3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one 98%
3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one
Formel:
C5H5BrN2O Molecular Weight: 189.01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840438 CAS-Nummer: 98786-86-8 |