(4-Phenoxyphenyl)essigsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR12795-5G
APOSOR12795-5GEA
60.9
EUR
APOSOR12795-5G
(4-Phenoxyphenyl)essigsäure 96%
(4-Phenoxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₅OC₆H₅)CH₂COOH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00079779 CAS-Nummer: 6328-74-1 |