4-(4-Methoxyphenoxy)piperidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12797-100MG
APOSOR12797-100MGEA
30.6
EUR
APOSOR12797-100MG
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidin Hydrochlorid
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidin Hydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₈ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840124 CAS-Nummer: 333954-89-5 |