4-(2-Methoxyphenoxy)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12804-100MG
APOSOR12804-100MGEA
0
EUR
APOSOR12804-100MG
4-(2-Methoxyphenoxy)piperidine hydrochloride
4-(2-Methoxyphenoxy)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇NO₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840131 CAS-Nummer: 950649-22-6 |