3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(tert-Butyl)-5-(chlorocarbonyl)-1-methyl-1H-pyrazole, 3-(tert-Butyl)-5-(chloroformyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR1281-1G
APOSOR1281-1GEA 31.9 EUR
APOSOR1281-1G
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Formel: C₉H₁₃ClN₂O
Molecular Weight: 200,665 g/mol
Siedepunkt: 117 °C (15 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084916
CAS-Nummer: 160842-62-6
UN: 3265
ADR: 8,III