Isopentylamin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Isoamylamin, 3-Methylbutylamin, 1-Amino-3-methylbutan

OR12816-1G
APOSOR12816-1GEA 43.5 EUR
APOSOR12816-1G
Isopentylamin
Isopentylamin
Formel: C₅H₁₃N
Molecular Weight: 87,16 g/mol
Siedepunkt: 95…97 °C
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,751 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008203
CAS-Nummer: 107-85-7
EINECS: 203-528-0
UN: 1160
ADR: 3+8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR