3-Methylthiopropylamine

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Aminopropyl Methyl Sulphide, 3-Methylmercaptopropylamine

OR12831-5G
APOSOR12831-5GEA 195 EUR
APOSOR12831-5G
3-Methylthiopropylamine
3-Methylthiopropylamine
Formel: C₄H₁₁NS
Molecular Weight: 105,20 g/mol
Siedepunkt: 169 °C
Dichte: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041898
CAS-Nummer: 4104-45-4
EINECS: 223-875-2
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR