3-(2-Methoxyphenyl)morpholine oxalate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Morpholin-3-yl)anisole oxalate, 3-(2-Methoxyphenyl)morpholine ethane-1,2-dioate
OR12856-25MG
APOSOR12856-25MGEA
48
EUR
APOSOR12856-25MG
3-(2-Methoxyphenyl)morpholine oxalate
3-(2-Methoxyphenyl)morpholine oxalate
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04117745 CAS-Nummer: 1170934-27-6 |