1,3-Oxazole-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Oxazolecarboxaldehyde, 4-Formyloxazole
OR12860-1G
APOSOR12860-1GEA
174
EUR
APOSOR12860-1G
1,3-Oxazole-4-carbaldehyde
1,3-Oxazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₄H₃NO₂ Molecular Weight: 97,07 g/mol Schmelzpunkt: 57…61 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179512 CAS-Nummer: 118994-84-6 |