4-Benzylpiperidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12870-25G
APOSOR12870-25GEA 0 EUR
APOSOR12870-25G
4-Benzylpiperidin
4-Benzylpiperidin
Formel: C₁₂H₁₇N
Molecular Weight: 175,27 g/mol
Siedepunkt: 278…279 °C
Schmelzpunkt: 44383 °C
Dichte: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006006
CAS-Nummer: 31252-42-3
EINECS: 250-535-0