4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]anisole hydrochloride
OR12871-1G
OR12871-250MG
OR12871-5G
APOSOR12871-1GEA
198
EUR
APOSOR12871-1G
APOSOR12871-250MG
APOSOR12871-5G
4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride 95%
4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₉NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840137 CAS-Nummer: 37581-27-4 |