4-(4-Chlorobenzyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12872-1G
APOSOR12872-1GEA
348
EUR
APOSOR12872-1G
4-(4-Chlorobenzyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Chlorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₆ClN·ClH Molecular Weight: 246,176 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840138 CAS-Nummer: 36968-94-2 |