4-(3,4-Dichlorobenzyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12873-1G
APOSOR12873-1GEA
134
EUR
APOSOR12873-1G
4-(3,4-Dichlorobenzyl)piperidine hydrochloride
4-(3,4-Dichlorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₅Cl₂N·ClH Molecular Weight: 280,621 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840139 CAS-Nummer: 1171138-69-4 |