tert-Butyl-3-phenylpiperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Phenylpiperazine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-Phenylpiperazine
OR12887-250MG
APOSOR12887-250MGEA
24.8
EUR
APOSOR12887-250MG
tert-Butyl-3-phenylpiperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-phenylpiperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₅H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 262,35 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840082 CAS-Nummer: 502649-25-4 |