tert-Butyl-3-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(4-Chlorophenyl)piperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
OR12888-1G
APOSOR12888-1GEA
190
EUR
APOSOR12888-1G
tert-Butyl-3-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₅H₂₁ClN₂O₂ Molecular Weight: 296,7924 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840084 CAS-Nummer: 886767-49-3 |