3-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[3-(Aminomethyl)phenoxy]pyridine hydrochloride, {3-[(Pyridin-2-yl)oxy]phenyl}methylamine hydrochloride
OR12890-100MG
APOSOR12890-100MGEA
277
EUR
APOSOR12890-100MG
3-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzylamine hydrochloride 95%
3-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzylamine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840096 CAS-Nummer: 1107060-73-0 UN: 1759 ADR: 8,III |