4-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Formylphenoxy)pyrazine
OR12898-100MG
APOSOR12898-100MGEA
215
EUR
APOSOR12898-100MG
4-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
4-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Formel:
C₁₁H₈N₂O₂ Molecular Weight: 200,193 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02667635 CAS-Nummer: 866156-93-6 |