Methyl-4-oxo-3-piperidincarboxylathydrochlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR12915-5G OR12915-25G
APOSOR12915-5GEA 21.9 EUR
APOSOR12915-5G APOSOR12915-25G
Methyl-4-oxo-3-piperidincarboxylathydrochlorid
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Formel: C₇H₁₂ClNO₃
Schmelzpunkt: 173 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012769
CAS-Nummer: 71486-53-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR