3-(4-Methylphenoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Carboxy-4'-methyldiphenyl ether, 4-(3-Carboxyphenoxy)toluene
OR12938-50MG
APOSOR12938-50MGEA
42.2
EUR
APOSOR12938-50MG
3-(4-Methylphenoxy)benzoic acid
3-(4-Methylphenoxy)benzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228,243 g/mol Schmelzpunkt: 152,6 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03840106 CAS-Nummer: 62507-86-2 |