3-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12941-250MG
APOSOR12941-250MGEA
174
EUR
APOSOR12941-250MG
3-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid
3-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₂O₄ Schmelzpunkt: 148…149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840108 CAS-Nummer: 500884-43-5 |