2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12944-1G
OR12944-5G
APOSOR12944-1GEA
0
EUR
APOSOR12944-1G
APOSOR12944-5G
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00439674 CAS-Nummer: 6325-68-4 |