4-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12951-250MG
APOSOR12951-250MGEA 36.4 EUR
APOSOR12951-250MG
4-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid
4-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid
Formel: C₁₄H₁₂O₄
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01570262
CAS-Nummer: 103203-54-9