[4-(2-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(2-Methoxyphenoxy)benzylamine hydrochloride, 2-[4-(Aminomethyl)phenoxy]anisole hydrochloride
OR12955-100MG
APOSOR12955-100MGEA
203
EUR
APOSOR12955-100MG
[4-(2-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
[4-(2-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Formel:
C₁₄H₁₅NO₂·ClH Molecular Weight: 265,735 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840155 CAS-Nummer: 1169974-82-6 |