2-Amino-1-(2-methylphenyl)ethan-1-ol oxalate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12965-250MG
APOSOR12965-250MGEA
0
EUR
APOSOR12965-250MG
2-Amino-1-(2-methylphenyl)ethan-1-ol oxalate
2-Amino-1-(2-methylphenyl)ethan-1-ol oxalate
Formel:
C₉H₁₃NO·C₂H₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04117772 CAS-Nummer: 1170238-97-7 |