[3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-[1-(Carboxymethyl)-1H-pyrazol-3-yl]toluene, 1-(Carboxymethyl)-3-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole
OR1297-250MG
APOSOR1297-250MGEA
139
EUR
APOSOR1297-250MG
[3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665965 CAS-Nummer: 959573-30-9 |