3-(4-Chlorobenzyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR12985-1G
APOSOR12985-1GEA 0 EUR
APOSOR12985-1G
3-(4-Chlorobenzyl)piperidine hydrochloride
3-(4-Chlorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆ClN·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04113622
CAS-Nummer: 1171692-94-6