3-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-[(Piperidin-3-yl)methyl]toluene hydrochloride
OR12987-1G
APOSOR12987-1GEA
161
EUR
APOSOR12987-1G
3-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
3-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₉N·ClH Molecular Weight: 225,758 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04113625 CAS-Nummer: 625454-26-4 |